1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: 2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate,(R)-2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate,L-DPPC,1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,L-α-Lecithin, Dipalmitoyl
Formule:C₄₀H₈₀NO₈P
MW:734.05 g/mol
Numéro MDL:MFCD00036903
Numéro CAS:63-89-8
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 734.05 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought