1,2-O-Dioctadecyl-sn-glycerol
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₃₉H₈₀O₃
Numéro MDL:MFCD00236963
Numéro CAS:82188-61-2
:1,2-O-Dioctadecyl-sn-glycerol
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 597,066 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought