1,2-dimyristoyl-sn-glycerol
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₃₁H₆₀O₅
Numéro MDL:MFCD00048454
Numéro CAS:60562-16-5
:1,2-dimyristoyl-sn-glycerol
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 512,816 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought