Z-Pro-Pro-aldehydedimethyl acetal
# de catalogue N-1490.0025BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 170116-63-9
Spécifications
- Size:25 mg
- Cat. no.:N-1490.0025BA
- Supplier No.:N-1490.0025
Spécifications
A propos de cet article
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 376,45 g/mol
Formule:C₂₀H₂₈N₂O₅
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00798791
Numéro CAS:170116-63-9
Customers Who Bought This Also Bought