Mca-Pro-Leu-OH
# de catalogue M-1975.0050BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 140430-55-3
Spécifications
- Size:50 mg
- Cat. no.:M-1975.0050BA
- Supplier No.:M-1975.0050
Spécifications
A propos de cet article
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 444.484 g/mol
:Mca-Pro-Leu-OH
Formule:C₂₃H₂₈N₂O₇
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00274434
Numéro CAS:140430-55-3
Customers Who Bought This Also Bought