Glycyl-L-leucine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: (S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid
Formule:C₈H₁₆N₂O₃
MW:188.23 g/mol
Numéro MDL:MFCD00008127
Numéro CAS:869-19-2
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 188.23 g/mol
:Glycyl-L-leucine
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought