Suc-Ala-Ala-Pro-Ala-Pna
# de catalogue L-1775.0250BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 72682-69-0
Spécifications
- Size:250 mg
- Cat. no.:L-1775.0250BA
- Supplier No.:L-1775.0250
Spécifications
A propos de cet article
:Suc-Ala-Ala-Pro-Ala-Pna
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 548.553 g/mol
Formule:C₂₄H₃₂N₆O₉
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00238353
Numéro CAS:72682-69-0
Customers Who Bought This Also Bought