Suc-Ala-Ala-Pro-Arg-Pna
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₂₇H₃₉N₉O₉
Numéro MDL:MFCD00238354
Numéro CAS:131068-47-8
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 633.663 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought