Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-methylcoumarin
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Z-Leu-Leu-Glu-AMC
Formule:C₃₅H₄₄N₄O₉
MW:664.756 g/mol
Numéro MDL:MFCD01074989
Numéro CAS:348086-66-8
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 664.756 g/mol
:Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-methylcoumarin
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought