Ac-Arg-Gly-Lys(Ac)-AMC
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₂₈H₄₀N₈O₇
Numéro MDL:MFCD18782516
Numéro CAS:660846-97-9
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 600,677 g/mol
:Ac-Arg-Gly-Lys(Ac)-AMC
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought