H-Asp-AMC
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₁₄H₁₄N₂O₅
Numéro MDL:MFCD00133439
Numéro CAS:219138-13-3
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 290.275 g/mol
:H-Asp-AMC
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought