Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₃₉H₄₀F₃N₅O₁₁
Numéro MDL:MFCD00797534
Numéro CAS:201608-13-1
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 811.768 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought