1-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
# de catalogue I-1710.0005BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 219137-91-4
Spécifications
- Size:5 mg
- Cat. no.:I-1710.0005BA
- Supplier No.:I-1710.0005
Spécifications
A propos de cet article
Synonymes: Z-Val-Ala-Asp-AMC
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 188.271 g/mol
:1-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formule:C₉H₂₀N₂O₂
MW:188.271 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD01318828
Numéro CAS:219137-91-4
Customers Who Bought This Also Bought