Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
# de catalogue I-1705.0005BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 219137-85-6
Spécifications
- Size:5 mg
- Cat. no.:I-1705.0005BA
- Supplier No.:I-1705.0005
Spécifications
A propos de cet article
Synonymes: Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
:CTK8F0730
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 481.453 g/mol
Formule:C₂₂H₂₅F₂N₃O₇
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD01318881
Numéro CAS:219137-85-6
Customers Who Bought This Also Bought