Suc-Ala-Ala-Ala-AMC
# de catalogue I-1310.0050BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 73617-90-0
Spécifications
- Size:50 mg
- Cat. no.:I-1310.0050BA
- Supplier No.:I-1310.0050
Spécifications
A propos de cet article
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 488.497 g/mol
Formule:C₂₃H₂₈N₄O₈
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00038447
Numéro CAS:73617-90-0
Customers Who Bought This Also Bought