(S)-N-(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)pyrrolidine-2-carboxamide
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: H-Pro-AMC
Formule:C₁₅H₁₆N₂O₃
MW:272.304 g/mol
Numéro MDL:MFCD00213795
Numéro CAS:96643-94-6
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 272.304 g/mol
:(S)-N-(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)pyrrolidine-2-carboxamide
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought