Boc-LGR-MCA
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Boc-Leu-Gly-Arg-AMC
Formule:C₂₉H₄₃N₇O₇
MW:601.705 g/mol
Numéro MDL:MFCD03788152
Numéro CAS:65147-09-3
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 601.705 g/mol
:Boc-LGR-MCA
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought