BCMCA
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: H-Cys(Bzl)-AMC
Formule:C₂₀H₂₀N₂O₃S
MW:368.451 g/mol
Numéro MDL:MFCD00038830
Numéro CAS:80173-27-9
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 368.451 g/mol
:BCMCA
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought