H-Arg-AMC
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Formule:C₁₆H₂₁N₅O₃
Numéro MDL:MFCD00058184
Numéro CAS:70274-89-4
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 331.38 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought