L-Homoarginine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: H-Homoarg-OH
Formule:C₇H₁₆N₄O₂
MW:188.231 g/mol
Numéro MDL:MFCD00237108
Numéro CAS:156-86-5
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 188.231 g/mol
Température d'entreposage:Ambient
Customers Who Bought This Also Bought