H-D-His(3-Me)-OH
# de catalogue F-2600.1000BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 163750-76-3
Spécifications
- Size:1 g
- Cat. no.:F-2600.1000BA
- Supplier No.:F-2600.1000
Spécifications
A propos de cet article
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 169,184 g/mol
:H-D-His(3-Me)-OH
Formule:C₇H₁₁N₃O₂
Température d'entreposage:Ambient
Numéro MDL:MFCD00067633
Numéro CAS:163750-76-3
Customers Who Bought This Also Bought