trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: L-4-Hydroxyproline,(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline,L(-)-trans-4-Hydroxyproline,4-Hydroxy-L-Proline,(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule:C₅H₉NO₃
MW:131.13 g/mol
Numéro MDL:MFCD00064320
Numéro CAS:51-35-4
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 296 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 206 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 131.13 g/mol
EINECS:200-091-9
:206
:296
Température d'entreposage:Ambient
Customers Who Bought This Also Bought