Dde-Lys(Fmoc)-OH
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Nα-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Formule:C₃₁H₃₆N₂O₆
MW:532.637 g/mol
Numéro MDL:MFCD00467662
Numéro CAS:156648-40-7
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 532.637 g/mol
:Dde-Lys(Fmoc)-OH
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought