Fmoc-n-me-arg(mtr)-oh
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Fmoc-N-Me-Arg(Mtr)-OH
Formule:C₃₂H₃₈N₄O₇S
MW:622.737 g/mol
Numéro MDL:MFCD02094400
Numéro CAS:214750-72-8
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 622.737 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Customers Who Bought This Also Bought