Fmoc-Orn(Pyrazic)-OH
# de catalogue B-2710.0001BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 201046-61-9
Spécifications
- Size:1 g
- Cat. no.:B-2710.0001BA
- Supplier No.:B-2710.0001
Spécifications
A propos de cet article
Synonymes: Fmoc-Orn(pyrazinylcarbonyl)-OH
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 460.49 g/mol
:Fmoc-Orn(Pyrazic)-OH
Formule:C₂₅H₂₄N₄O₅
MW:460.49 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00672336
Numéro CAS:201046-61-9
Customers Who Bought This Also Bought