(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Fmoc-Glu-OH
Formule:C₂₀H₁₉NO₆
MW:369.4 g/mol
Numéro MDL:MFCD00237657
Numéro CAS:121343-82-6
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 369.4 g/mol
:(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid
Température d'entreposage:Ambient
Customers Who Bought This Also Bought