N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine pentafluorophenyl ester
# de catalogue B-1100.0005BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 86060-86-8
Spécifications
- Size:5 g
- Cat. no.:B-1100.0005BA
- Supplier No.:B-1100.0005
Spécifications
A propos de cet article
Synonymes: Fmoc-Ala-OPfp,N-Fmoc-L-alanine Pentafluorophenyl Ester
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 477.39 g/mol
:N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine pentafluorophenyl ester
Formule:C₂₄H₁₆F₅NO₄
MW:477.39 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00065612
Numéro CAS:86060-86-8
Customers Who Bought This Also Bought