Boc-Asp(Ofm)-OH
# de catalogue A-2930.0005BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS: 117014-32-1
Spécifications
- Size:5 g
- Cat. no.:A-2930.0005BA
- Supplier No.:A-2930.0005
Spécifications
A propos de cet article
:Boc-Asp(Ofm)-OH
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 411,454 g/mol
Formule:C₂₃H₂₅NO₆
Température d'entreposage:Freezer
Numéro MDL:MFCD00076916
Numéro CAS:117014-32-1
Customers Who Bought This Also Bought