Boc-Orn-OH
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Nα-Boc-L-ornithine
Formule:C₁₀H₂₀N₂O₄
MW:232.28 g/mol
Numéro MDL:MFCD00076970
Numéro CAS:21887-64-9
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 232.28 g/mol
Température d'entreposage:Ambient
Customers Who Bought This Also Bought