N(α)-Boc-L-histidine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Boc-His-OH
Formule:C₁₁H₁₇N₃O₄
MW:255.3 g/mol
Numéro MDL:MFCD00065576
Numéro CAS:17791-52-5
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 255.3 g/mol
:N(α)-Boc-L-histidine
Température d'entreposage:Refrigerator
EINECS:241-768-9
Customers Who Bought This Also Bought