ContactUsLinkComponent
H-Ala-Gly-Ala-OH, Bachem
H-Ala-Gly-Ala-OH, Bachem
# de catalogue H-1480.0001BA
Fournisseur:  Bachem Americas
Numéro CAS:  
H-Ala-Gly-Ala-OH, Bachem
# de catalogue H-1480.0001BA
Fournisseur:  Bachem Americas
Numéro CAS:  
Spécifications
  • CAS No.:
    37460-22-3
  • Size:
    1 g
  • Storage conditions:
    –20 ± 5 °C
  • MDL No.:
    MFCD00190743
  • Protein/peptide name:
    H-Ala-Gly-Ala-OH
  • Molecular weight:
    217.23
  • Sequence:
    H-Ala-Gly-Ala-OH
  • Molecular formula:
    C₈H₁₅N₃O₄
  • Cat. no.:
    H-1480.0001BA
  • Supplier No.:
    H-1480.0001