ContactUsLinkComponent
Stereomicroscopen, Discovery V8
 :  ZEISS
undefined
Stereomicroscopen, Discovery V8
 :  ZEISS
  • Catalog No:
  • ZEIS4950150003000
  • ZEIS4350000000000
  • Hoofd:
  • Tubushoek van 35° en 360° draaibaar
  • Tubushoek van 35° en 360° draaibaar
  • Vergroting:
  • 10× - 80×
  • 10× - 80×
  • Zoom lens:
  • 8:1
  • 8:1
  • Elektrisch:
  • 150 W
  • 150 W
Frequently Bought Together