o-Xyleen 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
Synoniemen: 1,2-Dimethylbenzene
CAS-nummer:95-47-6
:
Formule:C₈H₁₀
MDL-nummer:MFCD00008519
Kokend Pt:143…145 °C (760 mmHg)
Smelten Pt:–25 °C
Dichtheid:0.878 g/cm³
Molecular Weight:106.17 g/mol
Flits Pt:31 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
UN:1307
ADR:3 III
Merck index:12,10214
EINECS:202-422-2
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Specificaties
- Environmentally Preferable:
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5035 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Residue after evaporation:≤0.01 %
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together