2-Broompropaan
EHERC10759600
:
- VPE:250 mg
- Seq:2590
- Environmentally Preferable:
:
:122.99 g/mol
:–89 °C
:200-855-1
:2344
:GHS02
:GHS08
:Kamertemperatuur
:75-26-3
:H₃CBrCHCH₃
:MFCD00000147
:59
:1.31 g/cm³ (20 °C)
:1
:3 II
:13,05230