ContactUsLinkComponent
Zink ≥99.994% (metals basis), rods, Ø 3.18 mm (0.125 in)
  43695.HO
 :  
Zink ≥99.994% (metals basis), rods, Ø 3.18 mm (0.125 in)
  43695.HO
 :  
  • VPE:
    350 mm
  • Seq:
    1892
  • Environmentally Preferable:
 :
 :65.39 g/mol
 :908
 :420
 :7.14 g/cm³ (20 °C)
 :Kamertemperatuur
 :231-175-3
 :7440-66-6
 :Zn
 :MFCD00011291
 :12,10255