0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Zink
Zink ≥99.994% (metals basis), rods, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Zink ≥99.994% (metals basis), rods, Ø 3.18 mm (0.125 in)
43695.HO
:
Thermo Fisher Scientific
:
Zink ≥99.994% (metals basis), rods, Ø 3.18 mm (0.125 in)
43695.HO
:
Thermo Fisher Scientific
:
VPE:
350 mm
Seq:
1892
Environmentally Preferable:
:
:
65.39 g/mol
:
908
:
420
:
7.14 g/cm³ (20 °C)
:
Kamertemperatuur
:
231-175-3
:
7440-66-6
:
Zn
:
MFCD00011291
:
12,10255