ContactUsLinkComponent
VWR®, Ultrasone reinigingsbaden
undefined
VWR®, Ultrasone reinigingsbaden
  • Catalog No:
  • 142-6045
  • 142-6046
  • Model:
  • USC100TH
  • USC200T
  • Inhoud:
  • 0,8 L
  • 1,8 L
  • Frequentie:
  • 45
  • 45
  • Verwarmingsvermogen:
  • 45 W
  • -
  • Max. uitgangsvermogen:
  • 60 W
  • 120 W
  • Tank b×d×h:
  • 190×85×60 mm
  • 145×135×100 mm
  • b×d×h:
  • 205×100×155 mm
  • 175×165×270 mm
Frequently Bought Together