ContactUsLinkComponent
Schudders met cirkelbeweging, Vibramax
undefined
Schudders met cirkelbeweging, Vibramax
  • Catalog No:
  • 444-1220
  • Model:
  • Vibramax 100
  • Toerental:
  • 150 - 2500 min⁻¹
  • Schudbeweging:
  • orbitaal, vibrerend
  • Max. belasting:
  • 2 kg
  • Vermogen, opname/afgifte:
  • 31/7 W
  • Cirkelbeweging:
  • 3 mm
  • Gewicht:
  • 5,5 kg
  • b×d×h:
  • 245×310×125 mm
Frequently Bought Together