About this item
Overdracht en uitgifte van grote hoeveelheden.
- Debiet 0,71/2,1 tot 42 LPM met B/T-slangen - debiet hangt af van het toerental van de aandrijving en de maat van de slangen
- Het Rapid-Load®-occlusiemechanisme van de pompkop schuift het occlusiebed uit de weg voor eenvoudig plaatsen van de slang en verbeterde slangocclusie
- Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
- Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
Masterflex® B/T®-aandrijvingen zijn de beste keuze voor toepassingen met een hoog debiet voor bulkoverdracht. Hun duurzame constructie zorgt voor een lange levensduur met minimaal onderhoud. De stevige constructiematerialen omvatten roestvrij staal/koolstofstaal, een gegoten aluminium behuizing met een epoxy-poedercoating en Nylatron®-rollen voor robuuste betrouwbaarheid.
Alle B/T-aandrijvingen zijn voorzien van een nieuwe en verbeterde Rapid-Load®-pompkop voor snelle en gemakkelijke slangwisselingen. Het herontworpen occlusiemechanisme biedt een verbeterd slangretentiemechanisme dat de slang stevig op zijn plaats houdt om het laadproces verder te vereenvoudigen. PerfectPosition™-slangen bieden verbeterde prestaties bij toepassingen met hogere druk en zorgen voor een langere levensduur van de slangen.
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.
Specifications
- Catalog No:
- MFLX77711-95
- MFLX77111-80
- MFLX77111-67-EU
- Model:
- 77711-95
- 77111-80
- 77111-67
- Aantal kanalen:
- 1
- 1
- Aantal rollen:
- 3
- 3
- Type bediening:
- Analog
- Analog
- Analog
- Min. flow rate per channel:
- 710 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 42000 ml/min
- IP-klasse:
- IP 56
- IP 56
- IP 56
- Anti-druppel:
- No
- Cloud verbonden:
- No
- Digital dispensing:
- No
- Min. RPM:
- 35 rpm
- 12 rpm
- Motor:
- 560 W
- 370 W
- Motor hp:
- 3/4
- 1/2
- Open-head sensor:
- No
- Pump series:
- B/T
- B/T
- B/T
- Reversible motor:
- No
- Yes
- Tubing sizes accepted:
- B/T 87 or B/T 91
- B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Yes
- Stroom:
- 115 VAC
- Compressed Air: 24 cfm (0,68 m3/min) at 100 psi (6,9 bar) to achieve max rated flow
- 230 VAC; 50/60 Hz; 3,3 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 115 VAC
- 230 VAC
- Garantie:
- 3 Months
- 2 years
- 2 years