Masterflex® B/T® PerfectPosition®-pompslang, met platina uitgeharde siliconen, Avantor®
Zorg voor optimale prestaties van uw pomp uit de Masterflex® B/T-serie.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Iets meer helderheid dan met peroxide uitgeharde slangen
- Gladde oppervlakken; lagere eiwitbindingsniveaus
- Minder potentiële uitloogbare stoffen
- Ideaal voor farmaceutisch en biotechnologisch gebruik
Masterflex® B/T®-pompslangen zijn vervaardigd met extreem nauwe toleranties die passen bij onze B/T-pompkoppen, wat zorgt voor een nauwkeurige, herhaalbare stroom en een lange levensduur van de slangen. Onze pompslangen zijn in de fabriek getest en optisch geïnspecteerd om de beste prestaties van uw peristaltische pomp te leveren.
- Environmentally Preferable:
- Catalog No:
- MFLX96510-87
- MFLX96510-91
- MFLX96510-92
- Model:
- 96510-87
- 96510-91
- 96510-92
- Length per pack:
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- Max. druk:
- 2,4 bar (35 psi)
- 2,06 bar (30 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- Min. temperatuur:
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- Maximumtemperatuur:
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Max. vacuüm:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:
- B/T
- B/T
- B/T
- Regulatory approvals:
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisatie:
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Suction lift H₂O:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- Garantie:
- Out of box
- Out of box
- Out of box
Frequently Bought Together