Masterflex® gecorreleerde debietmeters met variabel oppervlak, klep met hoge resolutie, hoge doorstroming, 150 mm, Avantor®
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant/inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Environmentally Preferable:
- Catalog No:
- MFLX03229-37
- MFLX03229-33
- MFLX03227-36
- MFLX03295-32
- MFLX03227-34
- MFLX03295-34
- MFLX03295-36
- MFLX03227-87
- MFLX03227-32
- MFLX03217-78
- MFLX03229-35
- Model:
- 03229-37
- 03229-33
- 03227-36
- 03295-32
- 03227-34
- 03295-34
- 03295-36
- 03227-87
- 03227-32
- 03217-78
- 03229-35
- Nauwkeurigheid:
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- Float material:
- Carboloy
- Glass
- Carboloy
- Glass
- 316 SS
- 316 SS
- Carboloy
- Glass
- Sapphire
- 316 SS
- Flow Tube material:
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Borosilicate glass
- Max. bedrijfstemperatuur:
- 121 °C (250 °F)
- 121 °C (250 °F)
- 121 °C (250 °F)
- 121 °C (250 °F)
- 121 °C (250 °F)
- 121 °C (250 °F)
- 121 °C (250 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 121 °C (250 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 121 °C (250 °F)
- O-Ring material:
- Viton®
- Viton®
- Buna-N
- Buna-N
- Buna-N
- Buna-N
- Buna-N
- PTFE
- Buna-N
- PTFE
- Viton®
- Reproduceerbaarheid:
- ±0,25%
- ±0,25%
- ±0,25%
- ±0,25%
- ±0,25%
- ±0,25%
- ±0,25%
- ±0,25% full-scale
- ±0,25%
- ±0,25%
- ±0,25%
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Frequently Bought Together