Overdrukventiel met handmatige ontluchting, BOLA
Catalogus # 201-0290
Leverancier: Bohlender
Specificaties
- Omschrijving:Pressure-relief valve with manual ventilation, GL 18, 6 mm bore Ø
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Klep van PPS en romp van PTFE. Kan worden gebruikt als overdrukventiel met instelbare drukbeheersing of als ventiel om drukverlaging tijdens het vulproces te voorkomen. Romp met 2 GL 18-schroefdraadverbindingen en klep met flip-flop voor handmatige ontluchting; draai hiertoe de borgpen en de borgmoer aan om de gewenste druk binnen een bereik van 0,1 tot 10 bar (fabrieksinstelling 1,5 bar) aan te passen en te fixeren.
- Zeer goede chemische bestendigheid, het vloeistofmedium komt alleen in contact met PTFE
- Bestand tegen temperaturen van -20 tot +150 °C
- Drukbestendig tot 10 bar, geschikt voor vacuüm