About this item
VWR® Professional-verwarmingsplaten zijn ontworpen voor toepassingen die zeer grote nauwkeurigheid, stabiliteit en reproduceerbaarheid vereisen. Verbeterde microprocessorregeling biedt optioneel een externe weerstandsthermometersonde (RTD-sonde) die zorgt voor superieure regeling van de monstertemperatuur. Touchpad-bediening met gemakkelijk afleesbare, aparte LED-displays voor temperatuur en tijd, zodat de gebruiker alle instellingen tegelijkertijd kan zien. De behuizing aan de achterkant is voorzien van een niet-gecentreerde, geïntegreerde steunstaafhouder met vergrendelingsknop voor de meegeleverde sondekit. Dankzij het lage profiel neemt het apparaat weinig ruimte in beslag en past het in een afzuigkap. De morsbestendige behuizing voert vloeistoffen weg van de interne componenten. Bij ingeschakelde verwarming brandt er een waarschuwingslampje voor hoge temperatuur, dat pas uitgaat wanneer de bovenplaat is afgekoeld. De begrenzing voor de plaattemperatuur waarborgt dat de plaattemperatuur nooit de door de gebruiker geprogrammeerde limiet voor de ingestelde temperatuur overschrijdt, zodat kritieke vlampunten kunnen worden beheerst. Er klinkt een hoorbaar alarm wanneer de ingestelde tijdsduur is verstreken of wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt als de timermodus is geactiveerd; als de sonde loskomt van het monster, schakelt het apparaat de verwarming onmiddellijk uit. Verbeterde elektronica regelen de verwarming en zorgen ervoor dat de monsters snel en efficiënt hun temperatuur bereiken. De keramische bovenplaten zijn voorzien van een chemisch bestendige, reflecterende witte toplaag die gemakkelijk kan worden gereinigd. De duurzame aluminium bovenplaten kunnen niet barsten of schilferen en bieden een gelijkmatiger verwarmingsoppervlak.
- Uitstekende temperatuuruniformiteit
- De afzonderlijke digitale displays voor temperatuur en tijd zijn voorzien van indicatoren met schakeling tussen de huidige en de ingestelde waarde. Het display toont de laatste gebruikte instellingen, zelfs nadat de voeding is uitgeschakeld.
- Chemisch bestendige behuizing die koel aanvoelt
- Inclusief externe RTD-temperatuursondekit
- Keuze uit modellen met keramische of aluminium bovenplaten