ContactUsLinkComponent
Titanium nitride ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
  41110.KS
 :  
Titanium nitride ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
  41110.KS
 :  
  • VPE:
    1
  • Seq:
    0001
  • Environmentally Preferable:
 : Titanium nitride
 :25583-20-4
 :
 :NTi
 :MFCD00049596
 :61.89 g/mol
 :2950 °C
 :5.22
 :Kamertemperatuur
 :247-117-5