Sulphanilamide ≥99.9% (by titrimetric analysis) for diazotization titration
Catalogus # TCIAS0381-25G
Leverancier: TCI
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 g
- Seq:3308
- Environmentally Preferable:
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White powder to crystal
- Purity (Diazo Method):min. 99.9 % (after drying)
- Drying loss:max. 0.05 %
- Ignition residue (Sulfate):max. 0.02 %
- Chloride:max. 0.002 %
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
Synoniemen: 4-Aminobenzenesulphonamide
:
:172.21 g/mol
EINECS:200-563-4
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:63-74-1
Formule:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MDL-nummer:MFCD00007939
Kokend Pt:401
Merck index:14,08925