ContactUsLinkComponent
Maleïnezuur
Maleïnezuur
N° de catalogue MOLE37286853-5KG
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
undefined
Maleïnezuur
N° de catalogue MOLE37286853-5KG
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Spécifications
  • VPE:
    5 kg
  • Seq:
    4114
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :116.07 g/mol
Point d'ébullition:256
Point d'éclair:127 °C (gesloten beker)
EINECS:203-742-5
UN:3261
 :GHS07
Température de stockage:Kamertemperatuur
Numéro CAS:110-16-7
Formule:C₄H₄O₄
Numéro MDL:MFCD00063177
Point de fusion:130…131 °C
Densité:1.59 g/cm³ (20 °C)
ADR:8 III
Index Merck:13,05726