Aluminiumkaliumsulfaat dodecahydraat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
Synoniemen: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
CAS-nummer:7784-24-9
:
Formule:AlK(SO₄)₂·12H₂O
MDL-nummer:MFCD00149143
Dichtheid:1.757
Molecular Weight:474.39 g/mol
Smelten Pt:92 °C
Merck index:12,00373
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:233-141-3
Specificaties
- Environmentally Preferable:
Specificaties
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together