Zwavelzuur 1 M H2SO4 (2N) volumetric solution, Fluka™
35276-1L
:
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:98.08 g/mol
:330
:231-639-5
:3264
:GHS05
:Kamertemperatuur
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589
:10.38
:1.05 g/cm³ (20 °C)
:8 III