Immersiethermostaat, Alpha
Leverancier: LAUDA
Certificaten
Over dit artikel
De Alpha-koelthermostaat heeft een eenvoudig te gebruiken bedieningsconsole met 3 knoppen en een groot, duidelijk LED-display, waardoor u eenvoudig door het menu kunt navigeren. De thermostaten zijn geschikt voor gebruik met niet-brandbare vloeistoffen (water, water/glycol-mengsels). Apparaten kunnen zowel interne als externe thermostatisering bieden. Een temperatuurstabiliteit van ±0,05 K biedt een nauwkeurige verwarming en koeling die geschikt is voor een groot bereik van toepassingen. Met de optionele pompcirculatieset en een koelspiraal kan de immersiethermostaat worden uitgebreid tot een volledig zelfstandig thermostatiseringssysteem.
- Temperatuurbereik 25 tot 100 °C, resolutie 0,1 °C, temperatuurstabiliteit van ±0,05 K
- Gebruikerskalibratie op één punt voor herkalibratie van bedrijfstemperaturen
- Pompdebiet kan worden verminderd van 15 tot 5 L/min met een reducer
- Veiligheidsfuncties zoals alarmen, waarschuwingen en fouten worden weergegeven op het LED-display
Maximale pompcapaciteiten:
15 l/min, 200 mbar
Delivery: Geleverd met doorstroomreducer en schroefklem waarmee de immersiethermostaat kan worden bevestigd aan elke tank met een maximale wanddikte van 30 mm en een vermogen van maximaal 50 liter; de maximaal bereikbare temperatuur is afhankelijk van de tankisolatie.
Frequently Bought Together