ContactUsLinkComponent
Thermomètre infrarouge et à pénétration HACCP, testo 104
Thermomètre infrarouge et à pénétration HACCP, testo 104
N° de catalogue 620-1904
Fournisseur:  TESTO
undefined
Thermomètre infrarouge et à pénétration HACCP, testo 104
N° de catalogue 620-1904
Fournisseur:  TESTO
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −30…+250 °C*
    −50…+250 °C**
  • Résolution:
    0,1 °C
  • Poids:
    165 g
  • l×p×h:
    265×48×19 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Précision:
    ±1,0 (−50…−30,1);
    ±0,5 (−30…+99,9);
    ±1,0% of mV (+100…+250) °C
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Ce thermomètre repliable et étanche à l'eau offre un support pratique à la réalisation précise et continue de mesures et de contrôles. Il convient aux applications de production et conservation alimentaires. Après utilisation, la sonde se replie dans l'instrument qui se range.
  • Reconnaissance automatique de la valeur finale grâce à la fonction de maintien automatique
  • Mémorisation des valeurs minimale/maximale
  • Surface avec revêtement en caoutchouc antidérapant
* Infrared
** NTC
Weight: 165 g
Compliant with Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) and EN 13485.
Certifications: Conformité d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et EN 13485.
Delivery: Fourni avec deux piles AAA pour 100 heures d'utilisation.