Bec Bunsen, type cartouche
451-0156
- Max. temp.:1630 °C
- Désignation:Bunsen Usbeck
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Ce bec bunsen en laiton nickelé est un appareil de laboratoire qui a pour fonction de chauffer ou stériliser des instruments ou verrerie de laboratoire.
- Vanne de régulation d'air à pointeau
Hauteur: 85 mm
: Informations de commande: ce bec bunsen est fourni sans cartouche; les cartouches se commandent séparément.